Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98%
Artikelnummer. 11488596
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488596 25 g 25g
11498596 100 g 100g
11408606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16001.14
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114,15 g/mol
1,3-dimethyl-2-imidazolidinon anvendes som et højtkogende polært aprotisk opløsningsmiddel. Det bruges som et erstatningsopløsningsmiddel for giftigt hexamethylphosphoramid. Det finder anvendelse i rengøringsmidler, farvestoffer, elektroniske materialer og i fremstillingen af polymerer. Det er involveret i fremstillingen af 1,2-bis(trimethylsilyl)benzen. Yderligere anvendes det som et opløsningsmiddel under alfa-regioselektiv prenylering af iminer. Ud over dette udgør det den mobile fase under størrelsesudelukkelseskromatografisk analyse af cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dimethyl-2-imidazolidinon anvendes som et højtkogende polært aprotisk opløsningsmiddel. Det bruges som et erstatningsopløsningsmiddel for giftigt hexamethylphosphoramid. Det finder anvendelse i rengøringsmidler, farvestoffer, elektroniske materialer og i fremstillingen af polymerer. Det er involveret i fremstillingen af 1,2-bis(trimethylsilyl)benzen. Yderligere anvendes det som et opløsningsmiddel under alfa-regioselektiv prenylering af iminer. Ud over dette udgør det den mobile fase under størrelsesudelukkelseskromatografisk analyse af cellulose.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og fosforhalogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-73-9
Molekylær formel C5H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 114.15
MDL nummer MFCD00003188
InChI nøgle CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC navn 1,3-dimethylimidazolidin-2-on
SMIL CN1CCN(C)C1=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Smeltepunkt 8°C
Kogepunkt 224°C to 226°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 108808
Merck Index 14,3249
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sicherheitshinweis
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.