Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98%
Artikelnummer. 11408606
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408606 500 g 500g
11488596 25 g 25g
11498596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16001.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114,15 g/mol
1,3-dimethyl-2-imidazolidinon anvendes som et højtkogende polært aprotisk opløsningsmiddel. Det bruges som et erstatningsopløsningsmiddel for giftigt hexamethylphosphoramid. Det finder anvendelse i rengøringsmidler, farvestoffer, elektroniske materialer og i fremstillingen af polymerer. Det er involveret i fremstillingen af 1,2-bis(trimethylsilyl)benzen. Yderligere anvendes det som et opløsningsmiddel under alfa-regioselektiv prenylering af iminer. Ud over dette udgør det den mobile fase under størrelsesudelukkelseskromatografisk analyse af cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dimethyl-2-imidazolidinon anvendes som et højtkogende polært aprotisk opløsningsmiddel. Det bruges som et erstatningsopløsningsmiddel for giftigt hexamethylphosphoramid. Det finder anvendelse i rengøringsmidler, farvestoffer, elektroniske materialer og i fremstillingen af polymerer. Det er involveret i fremstillingen af 1,2-bis(trimethylsilyl)benzen. Yderligere anvendes det som et opløsningsmiddel under alfa-regioselektiv prenylering af iminer. Ud over dette udgør det den mobile fase under størrelsesudelukkelseskromatografisk analyse af cellulose.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og fosforhalogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-73-9
Molekylær formel C5H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 114.15
MDL nummer MFCD00003188
InChI nøgle CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC navn 1,3-dimethylimidazolidin-2-on
SMIL CN1CCN(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Smeltepunkt 8 °C
Tæthed 1.058
Kogepunkt 224 °C til 226 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 108808
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3249
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one