missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dimethyl 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]propanedioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]propanedioate |
| CAS | 1160293-27-5 |
| Molekylær formel | C13 H13 N O8 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]-, 1,3-dimethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO8/c1-20-11(15)7-4-5-8(9(6-7)14(18)19)10(12(16)21-2)13(17)22-3/h4-6,10H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C(=O)OC)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl 2-(4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl)propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.24 |
| Formel vægt | 311.0641 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?