missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Dimethyl 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]propanedioate, TRC

Artikelnummer. 30376040
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376040 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4766681G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]propanedioate
CAS 1160293-27-5
Molekylær formel C13 H13 N O8
Mængde 1 g
Synonym Propanedioic acid, 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]-, 1,3-dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C13H13NO8/c1-20-11(15)7-4-5-8(9(6-7)14(18)19)10(12(16)21-2)13(17)22-3/h4-6,10H,1-3H3
SMIL COC(=O)C(C(=O)OC)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl 2-(4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl)propanedioate
Molekylvægt (g/mol) 311.24
Formel vægt 311.0641
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.