missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1240529-56-9 |
| Molekylær formel | C9H8N3O4SCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN3O4S/c1-12-7-6(8(14)13(2)9(12)15)3-5(4-11-7)18(10,16)17/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | CN1C2=NC=C(C=C2C(=O)N(C1=O)C)S(=O)(=O)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.69 |
| Formel vægt | 288.9924 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?