Få mere at vide
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-carboxylsyre, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079141
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10079141 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10089141 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10507864 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10079141 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC22901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25252-46-4
Molekylær formel C8H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 196.224
InChI nøgle QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2776541
IUPAC navn 1,3-dimethylthieno[2,3-c]pyrazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.23
Procent renhed 95%