Få mere at vide
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-5-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522862
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522862 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10416852 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522862 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC22902DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 388088-75-3
Molekylær formel C8H7ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 214.67
MDL nummer MFCD03086153
InChI nøgle BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
PubChem CID 2776542
IUPAC navn 1,3-dimethylthieno[2,3-c]pyrazol-5-carbonylchlorid
SMIL CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.68
Procent renhed 97%