Få mere at vide
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15760879 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15760879 25 g 25g
15750879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15760879 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448630250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5744-56-9
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD00159636
InChI nøgle QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
SMIL CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 209.0°C to 212.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%