Få mere at vide
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11350567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350567 10 g 10g
10079211 1 g 1g
10259884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350567 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12501EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 5744-56-9
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD00159636
InChI nøgle QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%