Få mere at vide
1:3-dimethyl-1H-pyrazol-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10700354
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10700354 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10641085 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10172924 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12518DA
Kemiske identifikatorer
CAS 844891-03-8
Molekylær formel C6H9N3S
Molekylvægt (g/mol) 155.219
InChI nøgle RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
PubChem CID 2795270
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazol-3-carbothioamid
SMIL CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 155.22
Procent renhed 97%