missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, TRC

Artikelnummer. 30340493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340493 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB431218500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS 89501-93-9
Molekylær formel C5H7N2O2SCl
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-5(11(6,9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
SMIL Cc1nn(C)cc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 194.63
Formel vægt 193.9917
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.