Få mere at vide
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
| CAS | 89501-93-9 |
| Molekylær formel | C5H7N2O2SCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-5(11(6,9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1nn(C)cc1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.63 |
| Formel vægt | 193.9917 |