missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, TRC

Artikelnummer. 30339531
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339531 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4312181G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS 89501-93-9
Molekylær formel C5H7N2O2SCl
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-5(11(6,9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
SMIL Cc1nn(C)cc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 194.63
Formel vægt 193.9917
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.