Få mere at vide
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-4-5(6(9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 140.0586 |