Få mere at vide
1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-boronsyre, pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235324
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235324 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10235324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00075DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 1046832-21-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H19BN2O2
MDL nummer MFCD09864190
Mængde 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester, 1,3-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-1,3-dimethylpyrazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem23961
InChI nøgle FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2C)C
IUPAC navn 1,3-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 222.095
PubChem CID 42647316
Formel vægt 222.09
Procent renhed 97%