Få mere at vide
(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10457992
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10457992 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10457992 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12509DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 57012-20-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H10N2O
MDL nummer MFCD02682037
Mængde 1 g
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol, 1,3-dimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-yl-methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methan-1-ol, pubchem23626, 2,5-dimethyl-3-pyrazolyl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-yl methanol
InChI nøgle GUJDKMVLHCJODO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN(C(=C1)CO)C
IUPAC navn (2,5-dimethylpyrazol-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 126.159
PubChem CID 2776363
Formel vægt 126.16
Procent renhed 97%