Få mere at vide
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327494
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10327494 100 g 100g
10110742 10 g 10g
10205524 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327494 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00001FA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3524-32-1
Molekylær formel C5H9N3
Molekylvægt (g/mol) 111.148
MDL nummer MFCD00051651
InChI nøgle ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazol-3-amin
SMIL CC1=NN(C(=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 100 g
Formel vægt 111.15
Procent renhed 97%