Få mere at vide
1,3-Dimethoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30378961
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30378961 10 g
1 options
Artikelnummer. 30378961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD52563810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Molekylær formel C8 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 1,3-Dimethoxybenzene, 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1cccc(OC)c1
IUPAC navn 1,3-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681