Få mere at vide
1,3-Dimethoxybenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049567
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049567 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049567 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,3-Dimethoxybenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dimethoxybenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1cccc(OC)c1
IUPAC navn 1,3-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 138,0681 g/mol