Få mere at vide
1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-D4 |
| CAS | 362049-44-3 |
| Molekylær formel | C8 D4 H6 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dimethoxy- (9 CI), 1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-D4, 1,3-Dimethoxybenzene-d4, 3-Methoxyanisole-d4, 3-Methoxyphenyl-d4 methyl ether, Resorcinol-d4 dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene-d4, m-Methoxyanisole-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c(OC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-dimethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.188 |
| Formel vægt | 142.093 g/mol |
| Vis mere |