Få mere at vide
1,3-Dimethoxy-5-(1-pentadecen-1-yl)-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethoxy-5-(1-pentadecen-1-yl)-benzene |
| CAS | 855243-04-8 |
| Molekylær formel | C23H38O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-18-22(24-2)20-23(19-21)25-3/h16-20H,4-15H2,1-3H3/b17-16+ |
| SMIL | COC1=CC(OC)=CC(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=C1 |
| IUPAC navn | (E)-1,3-dimethoxy-5-(pentadec-1-en-1-yl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.55 |
| Formel vægt | 346.29 |