Få mere at vide
1,3-Dimesitylimidazoliumchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411820
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411820 1 g 1g
11421820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27535.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141556-45-8 | C21H25ClN2 | 340.90 g/mol
Anvendes som phosphinfri ligand i forskellige metalkatalyserede koblingsreaktioner, ofte med fordelagtige resultater i vanskelige tilfælde. Til brug i den Pd-katalyserede krydskobling af aryl Grignards med arylchlorider (Kumada-reaktion). Mange eksempler er blevet registreret på anvendelsen af NHC-ligander i Suzuki-koblingsreaktionen, for eksempler, der anvender 1,3-dimesitylimidazol-2-yliden, i koblingen af arylboronsyrer med relativt ureaktive arylchlorider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som phosphinfri ligand i forskellige metalkatalyserede koblingsreaktioner, ofte med fordelagtige resultater i vanskelige tilfælde. Til brug i den Pd-katalyserede krydskobling af aryl Grignards med arylchlorider (Kumada-reaktion). Mange eksempler er blevet registreret på anvendelsen af NHC-ligander i Suzuki-koblingsreaktionen, for eksempler, der anvender 1,3-dimesitylimidazol-2-yliden, i koblingen af arylboronsyrer med relativt ureaktive arylchlorider.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141556-45-8
Molekylær formel C21H25ClN2
Molekylvægt (g/mol) 340.90
MDL nummer MFCD02684541
InChI nøgle OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
PubChem CID 2734211
IUPAC navn 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-1-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 340.89
Procent renhed 96%