Få mere at vide
1,3-Diisopropylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diisopropylurea |
| CAS | 4128-37-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H16 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Diptocarpamidine, N,N'-Bis(1-methylethyl)urea, N,N'-Diisopropylurea, NSC 112719 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)NC(C)C |
| IUPAC navn | 1,3-di(propan-2-yl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.21 |
| Vis mere |