Få mere at vide
1,3-Diisopropylimidazolium chloride, 97+%
Artikelnummer. 11342999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342999 1 g 1g
11352999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27798.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139143-09-2 | C9H17ClN2 | 188.70 g/mol
Ligand til ruthenium-katalyseret grønnere amidbindingsdannelse ved dehydrogenativ kobling af aminer og alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ligand til ruthenium-katalyseret grønnere amidbindingsdannelse
ved dehydrogenativ kobling af aminer og alkoholer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139143-09-2
Molekylær formel C9H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 188.70
MDL nummer MFCD03840577
InChI nøgle DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
PubChem CID 11229242
IUPAC navn 1,3-di(propan-2-yl)imidazol-1-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Smeltepunkt 182°C to 186°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.69
Procent renhed ≥97%