Få mere at vide
1,3-Diiodopropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diiodopropane |
| CAS | 627-31-6 |
| Molekylær formel | C3H6I2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | NSC 35647, Trimethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMIL | ICCCI |
| IUPAC navn | 1,3-diiodopropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.89 |
| Formel vægt | 295.8559 |