Få mere at vide
1,3-Diiodopropan, 98+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11483314
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483314 50 g 50g
11493314 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483314 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10616.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295,89 g/mol
1,3-Diiodpropan anvendes som reagens til organisk syntese. 1,3-Diiodpropan er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-diiodpropan anvendes som reagens til organisk syntese. 1,3-Diiodpropan er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Stabil, men lysfølsom - opbevares i mørke. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-31-6
Molekylær formel C3H6I2
Molekylvægt (g/mol) 295.89
MDL nummer MFCD00001097
InChI nøgle AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
IUPAC navn 1,3-diiodpropan
SMIL C(CI)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diiodopropane
Navn note Stabilized with copper
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 2.565
Kogepunkt 224°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.6415
Mængde 50 g
Beilstein 1731117
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 295.89
Procent renhed ≥98%