Få mere at vide
1,3-Diiodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30379116
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30379116 5 g
1 options
Artikelnummer. 30379116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4557105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Molekylær formel C6H4I2
Mængde 5 g
Synonym m-Diiodobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMIL IC1=CC=CC(I)=C1
IUPAC navn 1,3-diiodobenzen
Molekylvægt (g/mol) 329.9
Formel vægt 329.84