Få mere at vide
1,3-Diiodobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diiodobenzene |
| CAS | 626-00-6 |
| Molekylær formel | C6H4I2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | m-Diiodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| SMIL | IC1=CC=CC(I)=C1 |
| IUPAC navn | 1,3-diiodobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.9 |
| Formel vægt | 329.84 |