Få mere at vide
1,3-Diiminoisoindoline, TRC
Artikelnummer. 30376489
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30376489 2.5 g 2.5g
30377678 500 mg -
30387547 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30376489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4551982.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3468-11-9
Molekylær formel C8H7N3
Molekylvægt (g/mol) 145.17
SMIL N=C1NC(=N)c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diiminoisoindoline
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formel vægt 145.064