Få mere at vide
1,3-Dihydroxynaphthalen, 99+%
Artikelnummer. 10498710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10498710 5 g Glasflaske 5g
10573331 1 g Glasflaske 1g
11984671 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163340050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-86-5
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
InChI nøgle XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC navn naphthalen-1,3-diol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 123,0 °C til 126,0 °C
Farve Brun til Orange-Pink
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H6(OH)2
Mængde 5 g
Beilstein 06,978
Merck Index 15,6481
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, opløselig i ethanol og diethylether, let opløselig i acetone, benzen og ligroin
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver