Få mere at vide
1,3-Dihydroxynaphthalen, 98%
Beskrivelse
Det bruges i naphthoresorcinol-testen for uronsyrer af Tollens og Rorive, en blå farve kan ekstraheres med ethanol efter opvarmning af uronsyrer med naphthoresorcinol i saltsyre. Det bruges også som reagens til forskellige medicinske tests. Det kan også bruges som et spottestreagens for glycerat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges i naphthoresorcinol-testen for uronsyrer af Tollens og Rorive, en blå farve kan ekstraheres med ethanol efter opvarmning af uronsyrer med naphthoresorcinol i saltsyre. Det bruges også som reagens til forskellige medicinske tests. Det kan også bruges som et spottestreagens for glycerat.
Opløselighed Opløseligt i
ethanol (50 mg/ml) og vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dihydroxynaphthalene |
| Smeltepunkt | 123 °C til 126 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2044002 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,6396 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol (50 mg/ml) og vand. |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.172 |
| Formel vægt | 160.17 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Naphthalenedio
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Naphthalenediol