Få mere at vide
1,3-Dihydroxynaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11423338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423338 1 g 1g
11433338 5 g 5g
11443338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11423338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17739.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
Det bruges i naphthoresorcinol-testen for uronsyrer af Tollens og Rorive, en blå farve kan ekstraheres med ethanol efter opvarmning af uronsyrer med naphthoresorcinol i saltsyre. Det bruges også som reagens til forskellige medicinske tests. Det kan også bruges som et spottestreagens for glycerat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i naphthoresorcinol-testen for uronsyrer af Tollens og Rorive, en blå farve kan ekstraheres med ethanol efter opvarmning af uronsyrer med naphthoresorcinol i saltsyre. Det bruges også som reagens til forskellige medicinske tests. Det kan også bruges som et spottestreagens for glycerat.
Opløselighed Opløseligt i
ethanol (50 mg/ml) og vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-86-5
Molekylær formel C10H8O2
MDL nummer MFCD00003965
InChI nøgle XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC navn naphthalen-1,3-diol
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 123°C to 126°C
Mængde 1 g
Beilstein 2044002
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,6396
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Molekylvægt (g/mol) 160.172
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen