Få mere at vide
1,3-Dihydroxybenzen (Resorcinol), Mikromol™
Artikelnummer. 18013960
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18013960 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013960 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0294.010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,3-Dihydroxybenzen (Resorcinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Analyt- eller komponentnavne Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMIL Oc1cccc(O)c1
IUPAC navn benzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Mængde 250 mg
Formel vægt 110,0368 g/mol