Få mere at vide
1,3-dihydroxyacetone dimer, Thermo Scientific™
Beskrivelse
1,3-Dihydroxyacetone dimer bruges primært som ingrediens i solfrie garvningsprodukter. Det er en vandfast hudfarve, der bruges til at gøre lyse eller upigmenterede områder af huden, der er påvirket af vitiligo, ar eller andre årsager, mørkere.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
1,3-Dihydroxyacetone dimer bruges primært som ingrediens i solfrie garvningsprodukter. Det er en vandfast hudfarve, der bruges til at gøre lyse eller upigmenterede områder af huden, der er påvirket af vitiligo, ar eller andre årsager, mørkere.
Solubili
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dihydroxyacetone dimer |
| Smeltepunkt | 75 °C til 80 °C |
| CAS | 62147-49-3 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylær formel | C3H6O3 |
| MDL nummer | MFCD00051019 |
| Merck Index | 14,3182 |
| Synonym | 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073 |
| Vis mere |