Få mere at vide
1,3-Dihydroxyaceton-dimer, 97%
Artikelnummer. 11462257
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462257 50 g 50g
11472257 250 g 250g
11452257 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14189.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 62147-49-3 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
1,3-Dihydroxyacetone dimer bruges som et katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det bruges også som byggesten i organisk syntese. Yderligere tjener det som et reagens i tre-carbon nukleofil eller elektrofil komponent i forskellige reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Dihydroxyacetone dimer bruges som et katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det bruges også som byggesten i organisk syntese. Yderligere tjener det som et reagens i tre-carbon nukleofil eller elektrofil komponent i forskellige reaktioner.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ethylether, acetone. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i ligroin.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62147-49-3
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00051019
InChI nøgle RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
PubChem CID 4180364
SMIL OCC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Smeltepunkt ∼75 °C til 82 °C
Mængde 50 g
Beilstein 112910
Merck Index 14,3182
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ethylether, acetone. Let opløselig i vand. Uopløselig i ligroin.
IUPAC navn 2,5-bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxan-2,5-diol
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dihydroxyacetonedimer