Få mere at vide
1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051492
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051492 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051492 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3982.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
CAS 73942-87-7
Analyt- eller komponentnavne 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-, 1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 7,8-Dimethoxy-1,2-dihydro-3H-3-benzazepin-2-one
InChI formel InChI=1S/C12H13NO3/c1-15-10-5-8-3-4-13-12(14)7-9(8)6-11(10)16-2/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL COc1cc2CC(=O)NC=Cc2cc1OC
IUPAC navn 7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-3-benzazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 219.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 219.0895 g/mol