Få mere at vide
1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, LoGiCal
Artikelnummer. 30461979
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461979 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461979 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0006.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Indolinone
CAS 59-48-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Indolinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diclofenac Sodium Imp. E (EP), Diclofenac Imp. E (EP), 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol, Diclofenac Sodium Impurity E, Diclofenac Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Løsningstype Neat
SMIL O=C1Cc2ccccc2N1
IUPAC navn 1,3-dihydroindol-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 133.0528 g/mol