missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Dihydro-2-oxo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3H-1,5-benzodiazepine, TRC

Artikelnummer. 30379301
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379301 250 mg
30374936 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453430250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydro-2-oxo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3H-1,5-benzodiazepine
CAS 1391053-73-8
Molekylær formel C14H18N4O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N4O/c1-17-6-8-18(9-7-17)13-10-14(19)16-12-5-3-2-4-11(12)15-13/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,19)
SMIL CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=O)C2
IUPAC navn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-dihydro-1,5-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 258.32
Formel vægt 258.1481
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.