Få mere at vide
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-ol |
| CAS | 1187190-70-0 |
| Molekylær formel | C7H7BO3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BO3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMIL | OB1OCc2cc(O)ccc12 |
| IUPAC navn | 1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborol-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.94 |
| Formel vægt | 150.0488 |