missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-ol, TRC

Artikelnummer. 30379499
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379499 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4505105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-ol
CAS 1187190-70-0
Molekylær formel C7H7BO3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BO3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,9-10H,4H2
SMIL OB1OCc2cc(O)ccc12
IUPAC navn 1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborol-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 149.94
Formel vægt 150.0488
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.