Få mere at vide
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 29638-13-9 |
| Molekylær formel | C16H10O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, Cyclic 1,2-Anhydride, Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10O5/c17-14(20-9-10-4-2-1-3-5-10)11-6-7-12-13(8-11)16(19)21-15(12)18/h1-8H,9H2 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)c2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2 |
| IUPAC navn | benzyl 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.25 |
| Formel vægt | 282.0528 |