Få mere at vide
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylsyre Phenylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30376906
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30376906 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30376906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45018525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 29638-13-9
Molekylær formel C16H10O5
Mængde 25 mg
Synonym 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, Cyclic 1,2-Anhydride, Benzyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H10O5/c17-14(20-9-10-4-2-1-3-5-10)11-6-7-12-13(8-11)16(19)21-15(12)18/h1-8H,9H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)c2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2
IUPAC navn benzyl 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 282.25
Formel vægt 282.0528