Få mere at vide
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-Isobenzofurancarboxylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic Acid |
| CAS | 26597-44-4 |
| Molekylær formel | C17H20O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1,3-Dioxo-5-Isobenzofurancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O5/c1-3-5-6-11(4-2)10-21-15(18)12-7-8-13-14(9-12)17(20)22-16(13)19/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C1OC(C2=CC(C(OCC(CC)CCCC)=O)=CC=C21)=O |
| IUPAC navn | 2-ethylhexyl 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.34 |
| Formel vægt | 304.13 |