Få mere at vide
1,3-dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10562531 1 g 1g
11976291 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 135910010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 2147-83-3 | Molekylær formel: C12H14N3O | Molekylvægt: 216,26 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2147-83-3
Molekylær formel C12H14N3O
Molekylvægt (g/mol) 216.26
MDL nummer MFCD00044827
InChI nøgle YFEOSTXFQCDCAR-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazole-2-one, 1,3-dihydro-1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-2h-benzimidazol-2-one, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-2-benzimidazolinone, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, benzoimidazol-2-one, 1-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1,3-dihydro
PubChem CID 75070
IUPAC navn 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-on
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1=CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Smeltepunkt 195,0 °C til 200,0 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, dichloromethan og acetone
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.