Få mere at vide
1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Artikelnummer. 30380387
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30380387 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30380387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447115250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Molekylær formel C12 H13 N3 O
Mængde 250 mg
Synonym 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMIL O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
IUPAC navn 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Formel vægt 215.1059