Få mere at vide
1,3-Difluorobenzene-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Difluorobenzene-d4 |
| CAS | 1173022-08-6 |
| Molekylær formel | C6 2H4 F2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(F)c([2 H])c(F)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-difluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.12 |
| Formel vægt | 118.0532 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |