Få mere at vide
1,3-Difluoro-2-propanol (Stabilized with NaF), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Difluoro-2-propanol |
| CAS | 453-13-4 |
| Molekylær formel | C3 H6 F2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Difluoroisopropanol, 1,3-Difluoropropane-2-ol, NSC 21305, NSC 76034 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6F2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2 |
| SMIL | OC(CF)CF |
| IUPAC navn | 1,3-difluoropropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.08 |
| Formel vægt | 96.0387 |