Få mere at vide
1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol, 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| CAS | 144521-63-1 |
| Molekylær formel | C4H8FO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8F2O/c1-4(7,2-5)3-6/h7H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(O)(CF)CF |
| IUPAC navn | 1,3-difluoro-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.1 |
| Formel vægt | 110.0543 |