Få mere at vide
1,3-Diethylurea, TRC
Artikelnummer. 30386431
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30386431 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30386431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476628250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diethylurea
CAS 623-76-7
Molekylær formel C5H12N2O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
SMIL CCNC(=O)NCC
IUPAC navn 1,3-diethylurea
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.095