Få mere at vide
1,3-Diethylbenzene, 97+%
Artikelnummer. 11375627
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375627 2 mL 2ml
11365627 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043369.S0
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-93-5 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,3-diethylbenzen anvendes som mellemprodukt og opløsningsmiddel. Det bruges også til fremstilling af divinylbenzen. Yderligere bruges det til pulverfri ætsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-93-5
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00009260
InChI nøgle AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diethylbenzene, benzene, 1,3-diethyl, benzene, m-diethyl, m-ethylethylbenzene, unii-zm2x7i1g8y, zm2x7i1g8y, ethylated benzene, benzene, ethylated, meta-diethylbenzene, polyethylated benzene
PubChem CID 8864
IUPAC navn 1,3-diethylbenzen
SMIL CCC1=CC(=CC=C1)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diethylbenzene
Farve Farveløs
Tæthed 0.86 g/mL
Kogepunkt 182°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Analyseprocentområde >97%
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.496
Mængde 2 mL
FN nummer UN2049
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and acetone. Immiscible with water and diethylbenzene.
Formel vægt 134.22
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske